Drukuj
3-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride 96%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
H53284.03EA 1370 PLN
H53284.03 H53284.MD
3-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride 96%
3-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride
Formuła: C₇H₁₁BClNO₂
MW: 187,43 g/mol
Temp. topnienia: 248…250 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02093050
Numer CAS: 352525-94-1