Drukuj
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride 96%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
ACRO358842500EA 404 PLN
ACRO358842500
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride 96%
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride
Formuła: C₇H₁₁BClNO₂
MW: 187,43 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01632199
Numer CAS: 75705-21-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥95 %