Drukuj
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide ≥97%
Niebezpieczeństwo
H33950.MDEA 383 PLN
H33950.MD H33950.03
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide ≥97%
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formuła: C₉H₈BrF₃O₂
MW: 269,06 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18398486
Numer CAS: 853771-92-3
Jednostka: 3265
ADR: 8,III