Drukuj
3-(Benzylamino)propionitrile, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
SIAL185167-25GEA 372 PLN
SIAL185167-25G SIAL185167-100G
3-(Benzylamino)propionitrile, Sigma-Aldrich®
3-(Benzylamino)propionitrile
Formuła: C₁₀H₁₂N₂
MW: 160,22 g/mol
Numer MDL: MFCD00001955
Numer CAS: 706-03-6
Numer WE (dawny EINECS): 211-890-7
Jednostka: 3276
ADR: 6.1,III