Drukuj
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzamide ≥97%
Uwaga
H33368.03EA 1510 PLN
H33368.03 H33368.MD
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzamide ≥97%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzamide
Formuła: C₉H₈F₃NO₂
MW: 219,16 g/mol
Temp. topnienia: 103…205 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13185678
Numer CAS: 1214351-75-3