4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride do syntezy
Dostawca: Merck
|
Uwaga
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41494.0001EA
173
PLN
8.41494.0001
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride do syntezy
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride
Formuła:
C₈H₁₂ClNO₂ MW: 189,64 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012864 Numer CAS: 7149-10-2 Numer WE (dawny EINECS): 230-468-3 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Melting Point | 219 - 220 °C (decomposition) |
Molar Mass | 189.64 g/mol |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...