Drukuj
2-Chloro-6-methylbenzylamine ≥97%
L11249.03EA 555 PLN
L11249.03 L11249.06
2-Chloro-6-methylbenzylamine ≥97%
2-Chloro-6-methylbenzylamine
Formuła: C₈H₁₀ClN
MW: 155,6300 g/mol
Numer MDL: MFCD00052810
Numer CAS: 57264-46-7
ADR: ,