Drukuj
3-Biphenylboronic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
L17552.06EA 883 PLN
L17552.06 L17552.03
3-Biphenylboronic acid ≥98%
3-Biphenylboronic acid
Formuła: C₁₂H₁₁BO₂
MW: 198,03 g/mol
Temp. topnienia: 206…211 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01318102
Numer CAS: 5122-95-2
Numer WE (dawny EINECS): 000-000-0