Drukuj
2-Fluoro-4-biphenylboronic acid ≥97%
Uwaga
L15634.06EA 899 PLN
L15634.06
2-Fluoro-4-biphenylboronic acid ≥97%
2-Fluoro-4-biphenylboronic acid
Formuła: C₁₂H₁₀BFO₂
MW: 216,02 g/mol
Temp. topnienia: ∼ 242…250 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01075707
Numer WE (dawny EINECS): 000-000-0