Drukuj
Acetonitrile-[¹³C₂,¹⁵N] (99% ¹³C , 98% N), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL491675-250MGEA 7740 PLN
SIAL491675-250MG
Acetonitrile-[¹³C₂,¹⁵N] (99% ¹³C , 98% N), Sigma-Aldrich®
Acetonitrile-[¹³C₂,¹⁵N]
Formuła: C₂H₃N
Numer MDL: MFCD01075387
Numer CAS: 14149-40-7
Jednostka: 1648
ADR: 3,II