Drukuj
Acetic anhydride-[1,1'-¹³C₂,²H₆] (99% ¹³C , 98% D), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL607452-100MGEA 4060 PLN
SIAL607452-100MG
Acetic anhydride-[1,1'-¹³C₂,²H₆] (99% ¹³C , 98% D), Sigma-Aldrich®
Acetic anhydride-[1,1'-¹³C₂,²H₆]
Formuła: C₄H₆O₃
Numer MDL: MFCD00190252
Numer CAS: 285977-78-8