Drukuj
Acetic anhydride-[¹³C₄,²H₆] (99% ¹³C , 97% D), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL607428-100MGEA 4600 PLN
SIAL607428-100MG
Acetic anhydride-[¹³C₄,²H₆] (99% ¹³C , 97% D), Sigma-Aldrich®
Acetic anhydride-[¹³C₄,²H₆]
Formuła: C₄H₆O₃
Numer MDL: MFCD00190254
Numer CAS: 285977-77-7