Drukuj
Allyl ethyl sulphide ≥97%
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
L12847.06EA 647 PLN
L12847.06 L12847.03
Allyl ethyl sulphide ≥97%
Allyl ethyl sulphide
Formuła: C₅H₁₀S
MW: 102,19 g/mol
Temp. Wrzenia: 115…116 °C
Gęstość: 0,868
Temp. Zapłonu: 18 °C (64 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00026979
Numer CAS: 5296-62-8
ADR: 3,II