Drukuj
4-Nonylphenylboronic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
L17753.03EA 797 PLN
L17753.03 L17753.06
4-Nonylphenylboronic acid ≥98%
4-Nonylphenylboronic acid
Formuła: C₁₅H₂₅BO₂
MW: 248,18 g/mol
Temp. topnienia: 82…85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02093070
Numer CAS: 256383-45-6
Numer WE (dawny EINECS): 000-000-0