Drukuj
4-Pentylphenylboronic acid ≥97%
Uwaga
L18011.06EA 3560 PLN
L18011.06
4-Pentylphenylboronic acid ≥97%
4-Pentylphenylboronic acid
Formuła: C₁₁H₁₇BO₂
MW: 192,07 g/mol
Temp. topnienia: 82…84 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00995151
Numer CAS: 121219-12-3