Drukuj
6-Methylchromone ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
H27002.03EA 364 PLN
H27002.03 H27002.06
6-Methylchromone ≥98%
6-Methylchromone
Formuła: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Temp. topnienia: 88…90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00218598
Numer CAS: 38445-23-7