Drukuj
2,4-Difluoro-3-methylbenzylamine 95%
Niebezpieczeństwo
H32060.03EA 1280 PLN
H32060.03 H32060.MD
2,4-Difluoro-3-methylbenzylamine 95%
2,4-Difluoro-3-methylbenzylamine
Formuła: C₈H₉F₂N
MW: 157,16 g/mol
Temp. Wrzenia: 42 °C (1 mmHg)
Numer MDL: MFCD08275293
Numer CAS: 847502-90-3
ADR: 8,III