Drukuj
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine 97%
Niebezpieczeństwo
H33649.MDEA 318 PLN
H33649.MD H33649.03
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine 97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formuła: C₈H₇F₄NO
MW: 209,14 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16652498
Numer CAS: 1240257-11-7
Jednostka: 3267
ADR: 8,III