Drukuj
5-Fluoro-2-methoxybenzylamine 97%, JRD
Niebezpieczeństwo
H32897.MDEA 490 PLN
H32897.MD H32897.03
5-Fluoro-2-methoxybenzylamine 97%, JRD
5-Fluoro-2-methoxybenzylamine
Formuła: C₈H₁₀FNO
MW: 155,17 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06213625
Numer CAS: 148870-38-6
ADR: 8,III