Drukuj
3'-Acetamidoacetophenone ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
A12188.22EA 1410 PLN
A12188.22 A12188.14
3'-Acetamidoacetophenone ≥98%
3'-Acetamidoacetophenone
Formuła: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,20 g/mol
Temp. topnienia: 125…129 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00032278
Numer CAS: 7463-31-2