Drukuj
4'-Fluoro-3'-hydroxyacetophenone ≥98%
Uwaga
H32965.03EA 3120 PLN
H32965.03
4'-Fluoro-3'-hydroxyacetophenone ≥98%
4'-Fluoro-3'-hydroxyacetophenone
Formuła: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Temp. topnienia: 119…126 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12545938
Numer CAS: 949159-95-9