Drukuj
Trichromium dicarbide, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL402680-50GEA 490 PLN
SIAL402680-50G
Trichromium dicarbide, Sigma-Aldrich®
Trichromium dicarbide
Formuła: C₂Cr₃
MW: 180,01 g/mol
Numer MDL: MFCD00016041
Numer CAS: 12012-35-0
Numer WE (dawny EINECS): 234-576-1
Jednostka: 3178
ADR: 4.1,III