Drukuj
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
Niebezpieczeństwo
H33520.03EA 1010 PLN
H33520.03 H33520.MD
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formuła: C₉H₈BrF₃
MW: 253,06 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631610
Numer CAS: 116070-36-1
Jednostka: 3265
ADR: 8,III