Drukuj
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
Niebezpieczeństwo
H32821.03EA 825 PLN
H32821.03 H32821.06
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formuła: C₉H₈BrF₃O
MW: 269,06 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09025414
Numer CAS: 916421-00-6
Jednostka: 3265
ADR: 8,II