Drukuj
4'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
L19894.03EA 1780 PLN
L19894.03 L19894.MD
4'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone ≥98%
4'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone
Formuła: C₉H₉FO₂
MW: 168,17 g/mol
Temp. topnienia: 51…53 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00272135
Numer CAS: 64287-19-0
Numer WE (dawny EINECS): 000-000-0