Drukuj
Nickel(II) sulphamate hydrate
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
89020.A1EA 5160 PLN
89020.A1 89020.30 89020.18
Nickel(II) sulphamate hydrate
Nickel(II) sulphamate hydrate
Nickel(II) sulfamate is used as an electro plating and surface treating agent. It finds application in metal coloring and casting.
Formuła: H₄N₂NiO₆S₂·xH₂O
MW: 250,86 g/mol (anhy)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00137261
Numer CAS: 13770-89-3
Numer WE (dawny EINECS): 237-396-1
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (unspecified) 15.1%-19.2% Ni