Drukuj
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one 99%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
ACRO167980050EA 541 PLN
ACRO167980050
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one 99%
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one
Formuła: C₅H₈OS
MW: 116,18 g/mol
Temp. topnienia: 62…65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006660
Numer CAS: 1072-72-6
Numer WE (dawny EINECS): 214-015-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 63 °C
GC ≥98.5 %
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤10 ppm
Nitrogen (N) ≤20 ppm
Phosphorus (P) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤20 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤20 ppm