Drukuj
Dibenzyl carbonate ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
A11464.30EA 10430 PLN
A11464.30 A11464.18 A11464.09
Dibenzyl carbonate ≥98%
Dibenzyl carbonate
Formuła: C₁₅H₁₄O₃
MW: 242,27 g/mol
Temp. Wrzenia: 150…155 °C (0,8 mmHg)
Temp. topnienia: 27…30 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00014436
Numer CAS: 3459-92-5
Numer WE (dawny EINECS): 222-401-1