Drukuj
4'-Hydroxynonanophenone 96%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
L02293.06EA 503 PLN
L02293.06 L02293.14
4'-Hydroxynonanophenone 96%
4'-Hydroxynonanophenone
Formuła: C₁₅H₂₂O₂
MW: 234,34 g/mol
Temp. topnienia: 53…57 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00020174
Numer CAS: 14392-69-9