Drukuj
Potassium hydrogen diiodate 99.85%, Extra Pure for analysis
Niebezpieczeństwo
ACRO211475000EA 1890 PLN
ACRO211475000 ACRO211471000
Potassium hydrogen diiodate 99.85%, Extra Pure for analysis
Potassium hydrogen diiodate
Formuła: HI₂KO₆
MW: 389,91 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011400
Numer CAS: 13455-24-8
Numer WE (dawny EINECS): 236-650-9
Jednostka: 3085
ADR: 5.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white Powder or crystals
Titration Iodometric 99.80 to 100.20 %
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Cl, ClO3, Br, BrO3 (as Cl) ≤200 ppm
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Total nitrogen (as N) ≤20 ppm