Drukuj
Potassium hydrogen diiodate ≥99.8% (RT), Puriss. p.a., Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
60350-100GEA 587 PLN
60350-100G
Potassium hydrogen diiodate ≥99.8% (RT), Puriss. p.a., Fluka™
Potassium hydrogen diiodate
Formuła: HI₂KO₆
MW: 389,91 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011400
Numer CAS: 13455-24-8
Numer WE (dawny EINECS): 236-650-9
Jednostka: 3085
ADR: 5.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99.8 - 100.2 %
Calcium (Ca) Max. 20 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 20 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 50 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 20 ppm
Total nitrogen (as N) Max. 20 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 50 ppm
Chlorate, Chloride, Bromide, Bromate (as Cl) Max. 200 ppm