Drukuj
4-Isopropoxy-2-methylphenylboronic acid ≥98%
Uwaga
H53132.MDEA 301 PLN
H53132.MD
4-Isopropoxy-2-methylphenylboronic acid ≥98%
4-Isopropoxy-2-methylphenylboronic acid
Formuła: C₁₀H₁₅BO₃
MW: 194,04 g/mol
Temp. topnienia: 112…116 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07363788
Numer CAS: 871126-21-5