Drukuj
Ethyl-6-(chloroformyl)hexanoate 95%
Uwaga
H50714.03EA 1370 PLN
H50714.03
Ethyl-6-(chloroformyl)hexanoate 95%
Ethyl-6-(chloroformyl)hexanoate
Formuła: C₉H₁₅ClO₃
MW: 206,67 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00671507
Numer CAS: 14794-32-2