Drukuj
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Niebezpieczeństwo
H33921.MDEA 310 PLN
H33921.MD H33921.03
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formuła: C₉H₁₀F₃N
MW: 189,18 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06213553
Numer CAS: 292151-97-4
Jednostka: 3267
ADR: 8,III