Drukuj
Siarczan Polimiksyny B, Cell Culture Grade
Dostawca: Thermo Scientific
J61763.06EA 2760 PLN
J61763.06 J61763.03
Siarczan Polimiksyny B, Cell Culture Grade
Siarczan Polimiksyny B
Antibiotic for Gram-negative bacteria
  • White to pale yellow powder
Soluble in water
Formuła: C₅₅H₉₆N₁₆O₁₃·2H₂SO₄
MW: 1385,61 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00131991
Numer CAS: 1405-20-5