Drukuj
Spektrofotometry światła widzialnego, DR3900
Dostawca: Hach
705-1062EA 35880 PLN
705-1062 705-1147 705-0764
Spektrofotometry światła widzialnego, DR3900
Spektrofotometry i fotometry Spektrofotometry UV/Vis
Spektrofotometr widzialny zapewniający niezawodność i identyfikowalność wyników pomiarów podczas rutynowej analizy.
  • Zintegrowany czytnik kodu kreskowego IBR+ zwiększa wiarygodność wyników pomiarów
  • Aktualizacja danych i zapewnienie jakości z pomocą AQA+
  • Ujednolicenie analiz laboratoryjnych i technologicznych za pomocą LINK2SC
  • Dostępne są najważniejsze metody, w tym ChZT, chlor, azotany i amoniak
  • Odczynniki wysokiej jakości sformułowane tak, aby zapewnić doskonałe rezultaty
  • Transmitancja (%) - absorbancja - koncentracja - skaning
Identyfikacja radiowa (RFID) gwarantuje wiarygodność i identyfikowalność wyników zarówno w trakcie rutynowych analiz, jak i pomiarów przez użytkownika.
(*) LOC100 to zestaw RFID do identyfikacji próbek za pomocą: lokalizatora RFID, 15 etykiet na próbki w pięciu kolorach, pięciu etykiet lokalizacyjnych i dwóch etykiet dla operatorów.
W karcie POWIĄZANE PRODUKTY można znaleźć listę popularnych zestawów testowych do urządzenia DR3900. Pełną listę zestawów testowych można wyszukać w witrynie wpisując wyrażenie ETK w pole wyszukiwania.
Dodatkowe informacje: Dostarczane z adapterem A na jednocalowe kuwety okrągłe i kuwety prostokątne Accuvac/1 cm, płytą CD z instrukcją obsługi w pięciu językach (EN, DE, FR, IT, SP).