Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Ze względu na konserwację systemu ceny niestandardowe i dostępność produktu nie będą widoczne od godziny 01:00 w sobotę do 00:30 w poniedziałek. Złożone zamówienia będą przetwarzane po zakończeniu konserwacji.
Komora płasko upakowana
Dostawca: BTX (GENETRONICS INC.)
BTX
700-4813EA 2460 PLN InStock
700-4813 700-4814
Komora płasko upakowana
Odczynniki do kwasów nukleinowych Odczynniki do transformacji
Flatpack chambers are primarily used for prokaryotic applications (bacterial or yeast transformations), however they are also often used for high efficiency stem cell transfection.
  • The flow-through construction of the 0,56 mm gap has a volume capacity from 10 to 85 μl. This design provides the unique combination of small sample volumes with field strengths as high as 40 kV/cm.
The flatpack chamber with 1,83 mm gap has a three-ply solid sandwich construction of stainless steel and mylar plastic and holds a volume of 1,5 ml, ideal for stems cells.
Flatpack chambers are gamma sterilised in individual packages.
Informacja o dostawie: Supplied in sets of 50 and may be used in the BTX safety stand (available separately, please enquire).
Zobacz ceny
ZAMÓW
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość