Drukuj
Układający żel buforowy, 4X
M198-500MLEA 862 PLN
VWRCM198-500ML
Układający żel buforowy, 4X
This 4X concentrated buffer (0,5 M Tris pH 6,8 and 0,4% SDS) is for the preparation of stacking gels for Laemmli SDS-Page. Dilution to a 1X solution results in final 1X concentrations of 0,125 M Tris and 0,1% SDS.