Drukuj
VWR® BANDit™ Protein Stain Blue, Avantor
Dostawca: Avantor
VWR® BANDit™
K217-250MLEA 186 PLN
K217-250ML K217-1L
VWR® BANDit™ Protein Stain Blue, Avantor
Barwniki Barwniki do elektroforezy
Blue BANDit jest bezpieczną i przyjazną dla środowiska alternatywą dla tradycyjnego barwienia Coomassie® Blue.
  • Ogranicza obsługę niebezpiecznych chemikaliów: Nie jest wymagany metanol ani kwas octowy
  • Wysoka czułość, szybka, prosta procedura