Drukuj
VWR® VP 10 Autovac, System próżniowy z odzyskiwaniem rozpuszczalnika
Dostawca: VWR
VWR®
181-0311EA 0 PLN
181-0311
VWR® VP 10 Autovac, System próżniowy z odzyskiwaniem rozpuszczalnika
Pompy Membranowe pompy próżniowe
System odzyskiwania rozpuszczalnika VP 10 Autovac zmniejsza emisje i jest przyjazny dla środowiska System pomp zapewnia optymalne, bezproblemowe usuwanie rozpuszczalnika, które tworzy w pełni automatyczny proces destylacji bez zwracania uwagi na ilości frakcji, ręcznej regulacji lub ciągłej regulacji. Wyjątkowa konstrukcja VP 10 Autovac wykorzystuje przepływ rozpuszczalnika do automatycznej regulacji poziomu podciśnienia pompy membranowej.
  • Automatyczna destylacja
  • Kolba zbiorcza pod ciśnieniem atmosferycznym
  • Łatwe podłączenie do wyparek obrotowych
  • System odzyskiwania rozpuszczalnika VP 10 Autovac zmniejsza emisje i jest przyjazny dla środowiska
Po osiągnięciu ciśnienia roboczego system VP 10 Autovac automatycznie zmniejsza podciśnienie dla każdej grupy rozpuszczalników i destyluje dowolną mieszaninę rozpuszczalnika/objętość bez znajomości składu. Odbywa się to bez przerwy, mimo różnych frakcji. Są one gromadzone razem po stronie ciśnieniowej w kondensatorze emisji. VP 10 Autovac działa bez kosztownej technologii kontrolera, bezpośrednio wdrażając fizyczne zasady procesu kondensacji. Sposób zachowania rozpuszczalnika dostarcza informacji do automatycznej kontroli ciśnienia.
Wszystkie części zwilżalne wewnątrz zintegrowanej pompy membranowej są wykonane z wysokiej jakości materiałów PTFE, PEEK, PP i przezroczystego szkła powlekanego tworzywem sztucznym, dzięki czemu są w stanie poradzić sobie z kwaśnymi lub zasadowymi rozpuszczalnikami oraz agresywnymi oparami rozpuszczalników. Produkt jest szybko oddzielany bez strat w jednym cyklu odparowywania dzięki procesowi kondensacji w optymalnej temperaturze wrzenia.