Drukuj
VWR® Aplikator do płytek kontaktowych, Contact Weight
Dostawca: Avantor
VWR®
710-0961EA 2530 PLN
710-0961
VWR® Aplikator do płytek kontaktowych, Contact Weight
Media do mikrobiologii Płytki kontaktowe
Used in combination with contact plates, the contact weight enables the standardisation of microbiological surface control between operators. It applies the same constant pressure for a pre-set time on a contact plate. This ensures results are directly comparable. The contact weight meets the ISO 18593 standard, and has a sterilisable stainless steel base and pull-out digital timer.
  • Podstawa ze stali nierdzewnej z możlwością sterylizacji, demontowalny cyfrowy panel
  • Do użytku z różnymi typami płytek kontaktowych
  • Zgodne z ISO 18593
  • Waga jedynie 500g
Timer included provided without the certificate of calibration; if a calibration is required it is necessary to buy the article 609-0184 as accessory that includes the calibration.