Drukuj
Bardzo dokładne termometry
620-1929EA 367 PLN
VWRI620-1929
Bardzo dokładne termometry
To gotowe do użycia termometry z wysoką dokładnością przeznaczone do zastosowania w obszarach zarządzania jakością. Mogą być stosowane do ogólnych pomiarów w cieczach, gazach/powietrzu i ciałach stałych. Znajdują zastosowanie w firmach farmaceutycznych, biotechnologicznych, na produkcji, w laboratoriach, w przemyśle spożywczym i w ochronie środowiska.
  • Ostrzeżenie o wyczerpaniu baterii
  • Możliwość kalibracji termometru
  • Pamieć przywołująca odczyty temeratury Funkcja 'HOLD'
Dodatkowe informacje: Dostarczane wraz z bateriamii 9 V, certyfikatem kalibracji i walizką z tworzywa (tylko 620-1931).