Drukuj
Pakiet reaktywnych barwników po znakowaniu, CyDye™
Dostawca: Cytiva
CyDye™
RPN5661EA 4120 PLN
RPN5661
Pakiet reaktywnych barwników po znakowaniu, CyDye™
Barwniki Barwniki do elektroforezy
CyDye™ Post-labelling reactive dye pack for the generation of highly fluorescent Cy3- and Cy5-labelled probes.
It provides conveniently packaged, highly reactive Cy3 and Cy5 monofunctional NHS ester to label probes via the post-labelling (amino allyl) route for use in microarray applications.