Drukuj
VWR®, zegar cyfrowy, jednokanałowy
Dostawca: VWR
VWR®
609-0185EA 230 PLN
609-0185
VWR®, zegar cyfrowy, jednokanałowy
Minutniki Minutniki cyfrowe
  • Counts down from 99 minutes, 59 seconds
  • Loud alarm for noisy environments
  • Memory function
  • Small, portable unit
  • Automatic off function
Dodatkowe informacje: Supplied with magnet, stand, clip and certificate of calibration.