Drukuj
VWR® Q Path®, Gąbki biopsyjne
Dostawca: VWR
Q Path®
720-2254EA 165 PLN
720-2254 720-2255
VWR® Q Path®, Gąbki biopsyjne
Podkładki do biopsji
Polyester urethane foam. To hold small biopsies in place and prevent them from being lost. Enables fluids to circulate freely during processing.
  • Indywidualnie przycięte
  • Gotowe do użycia
  • Odporne na rozpuszczalniki
Opakowanie zawiera 500sztuk.