Mieszadła laboratoryjne idealnie nadające się do prostych zadań mieszania cieczy w ilości do 25 L (VOS 40 digital) lub do zadań intensywnych w ilości do 40 L (VOS 60 control). Dzięki mikroprocesorowej technologii sterowania mieszadła automatycznie dostosowują prędkość w zakresie 0/30–2000 min⁻¹.
- Cyfrowy wyświetlacz prędkości
- Ciągła regulacja prędkości
- Wciskane trzony mieszadeł
- Zabezpieczenie przeciążeniowe, z możliwością krótkotrwałej pracy mieszadeł w stanie przeciążenia
- Wyświetlanie kodów błędu
Obwody bezpieczeństwa zapewniają automatyczne odcięcie zasilania w stanie utknięcia silnika lub przeciążenia. Prędkość rzeczywista i prędkość zadana są na bieżąco monitorowane, a różnice automatycznie korygowane. Gwarantuje to utrzymanie stałej prędkości nawet przy zmianie lepkości próbek. Mieszadła mają wąską obudowę i niski poziom hałasu.
Model VOS 60 jest wyposażony w zdejmowany bezprzewodowy kontroler oraz cyfrowy wyświetlacz TFT z wieloma wersjami językowymi. To mieszadło ma interfejsy RS232 i USB zapewniające kontrolę i dokumentację wszystkich parametrów. Zintegrowany wyświetlacz trendu momentu obrotowego umożliwia pomiar zmian lepkości.
Programowane funkcje
Zintegrowany pomiar temperatury
Praca interwałowa, funkcja stopera i blokady
Regulowany obwód bezpieczeństwa
Certyfikaty: Klasa ochrony IP wg normy DIN EN 60529: IP 40
Informacje do zamówienia: Dostarczane bez akcesoriów, szeroka gama akcesoriów dostępna do oddzielnego zamówienia.