  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
environmentally-friendly-glass-thermometers
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Collection
Opis:   Termometry wypełnione w 100% nietoksyczną, bezpieczną, biodegradowalną cieczą. Dokładny odczyt dzięki wysokiemu kontrastowi - zielonych oznaczeń na bi...
Producent:  VWR Collection
Opis:   Dzięki kontrastującym czarnym numerom na żółtym tle, temperaturę można odczytać łatwo szybko i dokładnie. Indywidualne numery seryjne- za wyjątkiem te...
Producent:  VWR Collection
Opis:   Termometr z bardzo łatwym i wyraźnym odczytem dzięki wysokiemu kontrastowi czarnych oznaczeń na żółtym tle. Cyfry większe niż w standartowych termomet...
Producent:  VWR Collection
Opis:   Thermometers with enviro safe liquid come in a closed metal case which protects from breakage. Ideal for field studies, wastewater treatment and any '...
Producent:  VWR Collection
Opis:   Termometr z bardzo łatwym i wyraźnym odczytem dzięki wysokiemu kontrastowi czarnych oznaczeń na żółtym tle. Cyfry większe niż w standartowych termomet...
Producent:  AMARELL, ARNO
Opis:   Termometry te nadają się do codziennego uzytku, dzięki biodegradowalnemu nietoksycznemu wypełnieniu. Wybierz termometr ze skalą zewnętrzną (pełna rurk...
Numer katalogowy: (620-1090)
Producent:  AMARELL, ARNO
Opis:   Bezpieczne termometry z zanurzeniem całkowitym
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  ALLA ATELIERS
Opis:   These precision thermometers are easy to read due to the high contrast blue or red graduation on yellow background and with an arrow printed on every ...
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 8