  • Kryteria
    • Na stanie (26)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Termometry szklane ogólnego zastosowania
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Collection
Opis:   Termometry spełniają wszystkie wymagania dotyczące wymiarów fizycznych i dokładności.
Producent:  VWR Collection
Opis:   Termometry z powłoką PTFE zapobiegającą zanieczyszczeniu przez ciecz i szkło w przypadku stłuczenia.
Producent:  VWR Collection
Opis:   Zaprojektowane do używania we wszystkich standardowych termostatach grzewczych i blokowych, łaźniach wodnych, inkubatorach.
Producent:  VWR Collection
Opis:   Designed for use in all standard heating and drying blocks, water baths and incubators.
Producent:  VWR Collection
Opis:   Termometry do piekarników zawierają czerwoną ciecz organiczną na białym szkle.
Numer katalogowy: (620-0892)
Producent:  VWR Collection
Opis:   Termometr szklany, −5…+20 °C, Wysokość: 152 mm
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (AMARZ640830)
Producent:  AMARELL, ARNO
Opis:   TERMOMETR ŁAZIENKOWY , NIEBIESKI , KSZTAŁT RYBY, ZAKRES 5:45°C, 1555 MM 1 * 1 SZT
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  Bohlender
Opis:   These thermometer made of PTFE jacketed glass. Suitable for 500 to 6000 ml reaction vessels.
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 13
  1  2  Następny