Drukuj
Wyszukano: Termometry cyfrowe
150  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"150"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Termometry cyfrowe Traceable Plus monitorują temperaturę w zamrażarkach, łaźniach wodnych, blokach grzewczych, inkubatorach i lodówkach.
Producent: VWR Collection
Opis: These USB Traceable® excursion trac LN₂ data logging thermometers monitor the temperature in liquid nitrogen Dewars, covering cryogenic needs for sens...
Numer katalogowy: (620-2203)
Producent: VWR Collection
Opis: Ten łatwy w użyciu termometr dokonuje odczytu temperatury w czasie krótszym niż jedna sekunda.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (620-1806)
Producent: VWR Collection
Opis: Ten termometr HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Point - jest przeznaczony do laboratoriów spożywczych, przetwórstwa spożywczego, przygotowy...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: VWR Collection
Opis: Te wysokiej dokładności termometry cyfrowe z odpornymi na chemikalia sondami monitorują temperaturę farmaceutyków, szczepionek, chemikaliów, krwi i pr...
Numer katalogowy: (620-2094)
Producent: VWR Collection
Opis: Ten wodoodporny termometr rejestruje dziesięć odczytów temperatury, przechowuje je w pamięci i przywołuje je na żądanie. Do zastosowań w przemyśle spo...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (620-2004)
Producent: VWR Collection
Opis: Do kontroli jakości, rutynowego monitorowania, pomiaru temperatury w kuwetach, systemach gazowych, odczynnikach, roztworach chemicznych, glebie, łaźni...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: VWR Collection
Opis: These highly accurate logging thermometers are designed to monitor temperatures in refrigerators, freezers, water baths, heating blocks and incubators...
Producent: VWR Collection
Opis: Termometry cyfrowe są odpowiednie do monitorowania temperatury w chłodziarkach, zamrażarkach, inkubatorach, łaźniach wodnych lub podczas transportu, w...
Producent: VWR Collection
Opis: Termometry cyfrowe spełniają międzynarodowe standardy i zapewniają dokładność odczytów wymaganych w kontroli jakości i rutynowych pomiarach. Sonda ze ...
Numer katalogowy: (620-1924)
Producent: VWR Collection
Opis: This dual-laser (IR) digital thermometer with (K) probe is suitable for non invasive measurements in food, life sciences, pharmaceuticals, petroleum p...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: VWR Collection
Opis: Termometry są odpowiednie do monitorowania temperatury w chłodziarkach, zamrażarkach, łaźniach wodnych, blokach grzejnych i inkubatorach. Sondy w bute...
Producent: VWR Collection
Opis: Dokładne pomiary dla laboratoriów, zarządzania jakością i monitorowania procesów produkcyjnych.
zastosowanie: Żywność (HACCP), medycyna / farmac...
Numer katalogowy: (620-2046)
Producent: VWR Collection
Opis: Type-K beaded probe with 120 mm cable
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (620-2091)
Producent: VWR Collection
Opis: Ten termometr do przekłuwania może mierzyć wewnętrzną temperaturę przechowywanej, mrożonej lub przygotowywanej żywności. Do stosowania w glebie, browa...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: VWR Collection
Opis: Termometry mogą być używane do pomiaru temperatury w zlewkach, kuwetach, probówkach,kolbach, również do odczytu temperatury jedzenia, gazów, próbek, ...
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 150
no targeter for Bottom