  • Kryteria
    • Na stanie (52)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Termometry cyfrowe ogólnego zastosowania
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"37"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Numer katalogowy: (620-2042)
Producent:  VWR Collection
Opis:   Termometr z podwójnym wyświetlaczem umożliwia jednoczesny odczyt temperatury z sondy i otoczenia. Zarówno przewód jak i czujnik zachowują dokładność p...
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  VWR Collection
Opis:   Termometry cyfrowe Jumbo są odpowiednie do monitorowania zamrażarek, łaźni wodnych, bloków grzejnych, inkubatorów i lodówek. Butelka izoluje czujnik o...
Producent:  VWR Collection
Opis:   Termometry cyfrowe Traceable Plus monitorują temperaturę w zamrażalkach, łaźniach wodnych, blokach grzewczych, inkubatorach i lodówkach.
Producent:  VWR Collection
Opis:   Digital thermometers verify sample temperatures in freezers, refrigerators, incubators and ovens. Accurate temperature reading without sample contamin...
Producent:  VWR Collection
Opis:   Termometry te zawierają czerwone organiczne wypełnienie na białym szklanym tle i są idealne do stosowania w laboratoriach chemicznych, uniwersytetach,...
Numer katalogowy: (620-2097)
Producent:  VWR Collection
Opis:   Sonda ze stali nierdzewnej (dł.×Ø: 70×3,5 mm) z uchwytem i przewodem o długości 3m. Uniwersalny moduł do montażu w panelu na zatrzask lub do użytkowan...
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (620-2055)
Producent:  VWR Collection
Opis:   Mały i funkcjonalny termometr wskazuje odczyty w °C i °F. Sondę można stosować do pomiaru temperatury w cieczach, powietrzu / gazach lub substancjach ...
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  VWR Collection
Opis:   Te cyfrowe termometry nadają się do monitorowania temperatur w zamrażarkach, łaźniach wodnych, blokach grzewczych, inkubatorach i lodówkach. Buforowan...
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 37
  1  2  3  4  5  Następny